2-Brom-5-fluorbenzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC8576-100G
PC8576-25G
PC8576-5G
APOSPC8576-100GEA
108
EUR
APOSPC8576-100G
APOSPC8576-25G
APOSPC8576-5G
2-Brom-5-fluorbenzonitril 99%
2-Brom-5-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrFN Schmelzpunkt: 88…95 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00142875 CAS-Nummer: 57381-39-2 EINECS: 260-711-9 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...