2-Fluor-5-iodbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8563-1G PC8563-25G PC8563-5G PC8563-100G
APOSPC8563-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8563-1G APOSPC8563-25G APOSPC8563-5G APOSPC8563-100G
2-Fluor-5-iodbenzoesäure
2-Fluor-5-iodbenzoesäure
Formel: C₇H₄FIO₂
Schmelzpunkt: 162…168 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094517
CAS-Nummer: 124700-41-0