Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8548-1G
PC8548-250MG
APOSPC8548-1GEA
329
EUR
APOSPC8548-1G
APOSPC8548-250MG
Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate 97%
Pentafluorophenyl-(4-methyl-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-4-yl)acetate
Formel:
C₁₆H₁₁F₅O₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09817505 CAS-Nummer: 916766-89-7 |