(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC8535-1G PC8535-25G PC8535-5G
APOSPC8535-1GEA 30.6 EUR
APOSPC8535-1G APOSPC8535-25G APOSPC8535-5G
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Formel: C₅H₈F₃N
Siedepunkt: 110…112 °C
Schmelzpunkt: 27…33 °C
Flammpunkt: 26 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03093766
CAS-Nummer: 119580-41-5
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,II