2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-4-iodopyridine-3-carboxaldehyde
PC8525-1G PC8525-5G
APOSPC8525-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8525-1G APOSPC8525-5G
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
2-Fluoro-4-iodonicotinaldehyde
Formel: C₆H₃FINO
Schmelzpunkt: 78 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03095290
CAS-Nummer: 153034-82-3