2,3-Difluor-4-hexyloxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,3-Difluoro-4-(n-hexyloxy)phenylboronic acid
PC8516-1G
PC8516-5G
APOSPC8516-1GEA
129
EUR
APOSPC8516-1G
APOSPC8516-5G
2,3-Difluor-4-hexyloxyphenylboronsäure
2,3-Difluor-4-hexyloxyphenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₇BF₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06656273 CAS-Nummer: 121219-20-3 |