2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Dimethylamino)-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC8459-1G
PC8459-5G
APOSPC8459-1GEA
93.1
EUR
APOSPC8459-1G
APOSPC8459-5G
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
2-(Dimethylamino)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formel:
C₇H₈F₃N₃O Molekulargewicht: 207.16 g/mol Schmelzpunkt: 176…177 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00171894 CAS-Nummer: 55545-80-7 |