2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8438-10G PC8438-1G PC8438-5G
APOSPC8438-10GEA 379 EUR
APOSPC8438-10G APOSPC8438-1G APOSPC8438-5G
2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Formel: C₁₅H₇Cl₂FN₂
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00231988
CAS-Nummer: 338965-45-0