2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-piperazino}acetohydrazide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8420-1G PC8420-500MG PC8420-5G
APOSPC8420-1GEA 799 EUR
APOSPC8420-1G APOSPC8420-500MG APOSPC8420-5G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-piperazino}acetohydrazide 97%
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃N₅O
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00141696
CAS-Nummer: 338979-10-5