4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8418-1G
PC8418-500MG
APOSPC8418-1GEA
977
EUR
APOSPC8418-1G
APOSPC8418-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile
Schmelzpunkt:
86…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00172779 CAS-Nummer: 339029-95-7 |