2-Brom-4'-fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8409-1G PC8409-250MG PC8409-5G
APOSPC8409-1GEA 140 EUR
APOSPC8409-1G APOSPC8409-250MG APOSPC8409-5G
2-Brom-4'-fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-4'-fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₅BrF₄O
Siedepunkt: 62…64 °C/0.06mmHg
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094508
CAS-Nummer: 537050-13-8
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III