2-Brom-2'-fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8407-1G PC8407-25G PC8407-5G
APOSPC8407-1GEA 46.4 EUR
APOSPC8407-1G APOSPC8407-25G APOSPC8407-5G
2-Brom-2'-fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 99%
2-Brom-2'-fluor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₅BrF₄O
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094506
CAS-Nummer: 202664-36-6
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III