2-Brom-2'-fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8404-1G
PC8404-5G
APOSPC8404-1GEA
94.4
EUR
APOSPC8404-1G
APOSPC8404-5G
2-Brom-2'-fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
2-Brom-2'-fluor-6'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₅BrF₄O Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03094503 CAS-Nummer: 223785-85-1 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,III |