H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4-Difluoro-D-phenylalanine
PC8364-1G
PC8364-5G
APOSPC8364-1GEA
172
EUR
APOSPC8364-1G
APOSPC8364-5G
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Formel:
C₉H₉F₂NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
249648-08-6 |