Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine, N-FMOC protected, Fmoc-D-Phe(2-CF₃)-OH
PC8357-1G
PC8357-250MG
APOSPC8357-1GEA
48
EUR
APOSPC8357-1G
APOSPC8357-250MG
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Fmoc-2-(trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Formel:
C₂₅H₂₀F₃NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01863051 CAS-Nummer: 352523-15-0 |