N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid, 2-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine, N-BOC protected
PC8354-1G
PC8354-25G
PC8354-5G
APOSPC8354-1GEA
164
EUR
APOSPC8354-1G
APOSPC8354-25G
APOSPC8354-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formel:
C₁₅H₁₈F₃NO₄ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01862946 CAS-Nummer: 167993-21-7 |