2,6-Difluor-4-hydroxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8321-1G PC8321-5G
APOSPC8321-1GEA 87 EUR
APOSPC8321-1G APOSPC8321-5G
2,6-Difluor-4-hydroxybenzoesäure 97%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
Schmelzpunkt: 170…171 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094500
CAS-Nummer: 214917-68-7