3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC8280-1G PC8280-250MG
APOSPC8280-1GEA 303 EUR
APOSPC8280-1G APOSPC8280-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
3-Hydroxy-5-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Schmelzpunkt: 92…93 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09878337
CAS-Nummer: 957062-66-7