α-Brom-4-chlor-2,6-difluortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-5-chloro-1,3-difluorobenzene
PC8242-10G PC8242-5G PC8242-1G PC8242-25G
APOSPC8242-10GEA 282 EUR
APOSPC8242-10G APOSPC8242-5G APOSPC8242-1G APOSPC8242-25G
α-Brom-4-chlor-2,6-difluortoluol 98%
α-Brom-4-chlor-2,6-difluortoluol
Formel: C₇H₄BrClF₂
Molekulargewicht: 241.46 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094463
CAS-Nummer: 537013-52-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II