4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC8239-1G PC8239-25G
APOSPC8239-1GEA 0 EUR
APOSPC8239-1G APOSPC8239-25G
4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol
4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Molekulargewicht: 223.02
Schmelzpunkt: 76…81 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094461
CAS-Nummer: 162744-59-4