4-(Trifluormethyl)anisol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8229-5G PC8229-1G PC8229-25G
APOSPC8229-5GEA 31.9 EUR
APOSPC8229-5G APOSPC8229-1G APOSPC8229-25G
4-(Trifluormethyl)anisol
4-(Trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₇F₃O
Siedepunkt: 166…170 °C
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 1.2445 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094456
CAS-Nummer: 402-52-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR