5-Fluor-2-methylanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8220-25G PC8220-5G
APOSPC8220-25GEA 144 EUR
APOSPC8220-25G APOSPC8220-5G
5-Fluor-2-methylanisol
5-Fluor-2-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673008
CAS-Nummer: 95729-22-9