3-Fluor-p-anisidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8204-25G PC8204-5G
APOSPC8204-25GEA 33.5 EUR
APOSPC8204-25G APOSPC8204-5G
3-Fluor-p-anisidin
3-Fluor-p-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
Siedepunkt: 135 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 80…84 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075040
CAS-Nummer: 366-99-4