N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4',5'-Difluoro-2'-nitroacetanilide
PC8186-1G
PC8186-5G
APOSPC8186-1GEA
50.9
EUR
APOSPC8186-1G
APOSPC8186-5G
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Formel:
C₈H₆F₂N₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143199 CAS-Nummer: 1662-21-1 |