1-Chlor-4-fluor-3-iodbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene
PC8156-25G PC8156-5G
APOSPC8156-25GEA 56.7 EUR
APOSPC8156-25G APOSPC8156-5G
1-Chlor-4-fluor-3-iodbenzol 97%
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
Siedepunkt: 214 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00672963
CAS-Nummer: 116272-42-5