4-Chlor-3-fluorbenzylalkohol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8146-1G PC8146-25G PC8146-5G
APOSPC8146-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8146-1G APOSPC8146-25G APOSPC8146-5G
4-Chlor-3-fluorbenzylalkohol 96%
4-Chlor-3-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143292
CAS-Nummer: 202925-10-8