4-Chlor-2-fluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8145-25G PC8145-5G
APOSPC8145-25GEA 43.5 EUR
APOSPC8145-25G APOSPC8145-5G
4-Chlor-2-fluorbenzylalkohol 98%
4-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143285
CAS-Nummer: 56456-49-6