2'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone

PC8139-100G PC8139-25G PC8139-5G
APOSPC8139-100GEA 214 EUR
APOSPC8139-100G APOSPC8139-25G APOSPC8139-5G
2'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
2'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Flammpunkt: 98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142713
CAS-Nummer: 98619-07-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR