4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC8136-1G
PC8136-500MG
APOSPC8136-1GEA
533
EUR
APOSPC8136-1G
APOSPC8136-500MG
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone 97%
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone
Formel:
C₁₃H₁₁Cl₂F₃N₄O₂ Schmelzpunkt: 149…151 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00793844 CAS-Nummer: 338399-91-0 |