3-Brom-N-cyclopropyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Bromo-5-(N-cyclopropylsulphamoyl)benzotrifluoride
PC8108-1G
PC8108-250MG
APOSPC8108-1GEA
285
EUR
APOSPC8108-1G
APOSPC8108-250MG
3-Brom-N-cyclopropyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
3-Brom-N-cyclopropyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₉BrF₃NO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09801015 CAS-Nummer: 951884-61-0 |