2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)ethanone, 1-chloro-3,4-difluor-6-ethanoylbenzene
PC8096-10G PC8096-1G
APOSPC8096-10GEA 335 EUR
APOSPC8096-10G APOSPC8096-1G
2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon 95%
2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅ClF₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00671761
CAS-Nummer: 121872-94-4