2-Brom-N-(4-fluorbenzyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC8079-1G PC8079-5G
APOSPC8079-1GEA 132 EUR
APOSPC8079-1G APOSPC8079-5G
2-Brom-N-(4-fluorbenzyl)benzolsulfonamid
2-Brom-N-(4-fluorbenzyl)benzolsulfonamid
Formel: C₁₃H₁₁BrFNO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02556038
CAS-Nummer: 321705-40-2