2-Amino-6-fluorbenzothiazol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Fluorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
PC8076-25G PC8076-5G PC8076-1G PC8076-100G
APOSPC8076-25GEA 94.4 EUR
APOSPC8076-25G APOSPC8076-5G APOSPC8076-1G APOSPC8076-100G
2-Amino-6-fluorbenzothiazol 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₅FN₂S
Schmelzpunkt: 183…185 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013336
CAS-Nummer: 348-40-3
EINECS: 609-034-6