2-Brom-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8075-5G PC8075-1G PC8075-25G
APOSPC8075-5GEA 29 EUR
APOSPC8075-5G APOSPC8075-1G APOSPC8075-25G
2-Brom-3-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molekulargewicht: 240.02 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01656033
CAS-Nummer: 58458-10-9