7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC8057-1G PC8057-5G PC8057-250MG
APOSPC8057-1GEA 105 EUR
APOSPC8057-1G APOSPC8057-5G APOSPC8057-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₅F₃N₂
Schmelzpunkt: 92…99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09836171
CAS-Nummer: 885694-00-8