4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC8056-1G PC8056-250MG PC8056-5G
APOSPC8056-1GEA 150 EUR
APOSPC8056-1G APOSPC8056-250MG APOSPC8056-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₅F₃N₂
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263211
CAS-Nummer: 1000339-98-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR