Methyl-5-brom-4-chlor-2-fluorbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
PC8038-1G
PC8038-5G
APOSPC8038-1GEA
132
EUR
APOSPC8038-1G
APOSPC8038-5G
Methyl-5-brom-4-chlor-2-fluorbenzoat
Methyl-5-brom-4-chlor-2-fluorbenzoat
Formel:
C₈H₅BrClFO₂ Molekulargewicht: 267.4795 g/mol Schmelzpunkt: 75…79 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800902 CAS-Nummer: 951884-02-9 |