Zinktrifluormethansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Zinc(II) trifluoromethanesulphonate, Zinc triflate, Zinc trifluoromethanesulphonate
PC8034-100G PC8034-25G PC8034-5G
APOSPC8034-100GEA 151 EUR
APOSPC8034-100G APOSPC8034-25G APOSPC8034-5G
Zinktrifluormethansulfonat 98%
Zinktrifluormethansulfonat
Formel: C₂F₆O₆S₂Zn
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013229
CAS-Nummer: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III