Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Yttrium(III) hexafluoroacetylacetonate, Yttrium hexafluoroacetylacetonate
PC8026-5G
PC8026-1G
PC8026-25G
APOSPC8026-5GEA
174
EUR
APOSPC8026-5G
APOSPC8026-1G
APOSPC8026-25G
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate 98%
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Formel:
C₁₅H₃F₁₈O₆Y Schmelzpunkt: 166…170 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064764 CAS-Nummer: 18911-76-7 |