2-Brom-N,N-dimethyl-5-fluorbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-5-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
PC8019-1G PC8019-5G PC8019-250MG
APOSPC8019-1GEA 190 EUR
APOSPC8019-1G APOSPC8019-5G APOSPC8019-250MG
2-Brom-N,N-dimethyl-5-fluorbenzamid 98%
2-Brom-N,N-dimethyl-5-fluorbenzamid
Formel: C₉H₉BrFNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800904
CAS-Nummer: 951884-08-5