2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC8009-10G
PC8009-1G
PC8009-5G
APOSPC8009-10GEA
157
EUR
APOSPC8009-10G
APOSPC8009-1G
APOSPC8009-5G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₃N₂O₂ Siedepunkt: 134…138 °C Schmelzpunkt: 38…34 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00045621 CAS-Nummer: 13544-06-4 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |