3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC8004-1G
PC8004-25G
PC8004-5G
APOSPC8004-1GEA
72.7
EUR
APOSPC8004-1G
APOSPC8004-25G
APOSPC8004-5G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115852 CAS-Nummer: 570391-18-3 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |