2-Iod-4-nitro-6-(trifluormethyl)anilin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7986-1G PC7986-500MG PC7986-5G
APOSPC7986-1GEA 212 EUR
APOSPC7986-1G APOSPC7986-500MG APOSPC7986-5G
2-Iod-4-nitro-6-(trifluormethyl)anilin 95+%
2-Iod-4-nitro-6-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄F₃IN₂O₂
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14560547
CAS-Nummer: 400-69-1