2,3-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7965-5G PC7965-1G PC7965-25G
APOSPC7965-5GEA 156 EUR
APOSPC7965-5G APOSPC7965-1G APOSPC7965-25G
2,3-Difluor-4-methoxybenzaldehyd 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₆F₂O₂
Schmelzpunkt: 65…66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115981
CAS-Nummer: 256417-11-5