ω-Fluoracetophenon

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Fluoro-1-phenylethanone, Phenacyl fluoride

PC7958-1G PC7958-250MG
APOSPC7958-1GEA 87 EUR
APOSPC7958-1G APOSPC7958-250MG
ω-Fluoracetophenon
ω-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molekulargewicht: 138.139 g/mol
Siedepunkt: 61.5…64.4 °C/1.3mmHg
Schmelzpunkt: 26…27 °C
Flammpunkt: 75 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08461612
CAS-Nummer: 450-95-3
UN-Nummer: 1759
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR