3-Brom-2-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7951-5G PC7951-100G PC7951-25G
APOSPC7951-5GEA 21.9 EUR
APOSPC7951-5G APOSPC7951-100G APOSPC7951-25G
3-Brom-2-fluorpyridin 98%
3-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Siedepunkt: 76 °C/20mmHg
Flammpunkt: <90 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04112496
CAS-Nummer: 36178-05-9
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II