Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine, Tris(4-(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
PC7919G-1G
PC7919G-5G
PC7919G-10G
APOSPC7919G-1GEA
36.4
EUR
APOSPC7919G-1G
APOSPC7919G-5G
APOSPC7919G-10G
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine 95+%
Tris[4-(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Formel:
C₂₁H₁₂F₉P Schmelzpunkt: 73…76 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00058883 CAS-Nummer: 13406-29-6 |