2-Brom-N-tert-butyl-5-fluorbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7911-1G PC7911-25G PC7911-5G
APOSPC7911-1GEA 102 EUR
APOSPC7911-1G APOSPC7911-25G APOSPC7911-5G
2-Brom-N-tert-butyl-5-fluorbenzamid 98%
2-Brom-N-tert-butyl-5-fluorbenzamid
Formel: C₁₁H₁₃BrFNO
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09475888
CAS-Nummer: 941294-23-1