4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluormethyl)chinolin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7893-1G PC7893-5G PC7893-250MG
APOSPC7893-1GEA 168 EUR
APOSPC7893-1G APOSPC7893-5G APOSPC7893-250MG
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluormethyl)chinolin 96%
4-Hydroxy-8-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₈F₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01862071
CAS-Nummer: 41192-84-1