Ethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7885-1G PC7885-250MG
APOSPC7885-1GEA 263 EUR
APOSPC7885-1G APOSPC7885-250MG
Ethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate 97+%
Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formel: C₆H₇F₅O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08688581
CAS-Nummer: 277332-96-4